Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolophonium
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH9051.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kolophonium
Katalog # ROTH9051.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  8050-09-7
Kolophonium
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  8050-09-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Terpentinoliefri harpiks
  • CAS nummer:8050-09-7
  • MDL nummer:MFCD00132205
  • Smeltende Pt:75…81 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:188 °C
  • EINECS:232-475-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer