Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumdichromat
Kaliumdichromat
Plastic bottle for solids, 5 kg
Katalog # ROTH7953.2
Oxiderende
Giftig
Ætsende
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumdichromat
Katalog # ROTH7953.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7778-50-9
Kaliumdichromat
Plastic bottle for solids, 5 kg
CAS nummer:  7778-50-9
Price
3.323,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7778-50-9
  • Formel:K₂Cr₂O₇
  • MDL nummer:MFCD00011367
  • Molecular Weight:294.18 g/mol
  • Merck Index:12,07790
  • Kogende Pt:500 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:398 °C
  • Tæthed:2,67 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-906-6
  • FN:3087
  • ADR:5.1,II
  • NÅ:01-2119454792-32
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    5 kg