Pipettespidser
Extended, 50 - 1200 µl, -, 90 mm, lilla, 10 racks, 96 i hvert
Katalog # 613-5109
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:lilla
- Pakket:10 racks, 96 i hvert
- Steril:-
- Volumen:50 - 1200 µl
- Længde:90 mm
- Seq:33
- Spidstype:Extended
- Cat. No.:613-5109
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning