Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mopper, flade, renrum
VWR®, Mopper, flade, renrum
Moppehoved, usterilt, 230 mm
Katalog # 129-0067
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Mopper, flade, renrum
Katalog # 129-0067
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Mopper, flade, renrum
VWR®, Mopper, flade, renrum
Moppehoved, usterilt, 230 mm
Price
3.900,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Skum med dækken af 100% polyester. Ideel til påføring af desinfektionsmidler under farmaceutisk produktion eller til aseptiske processer. Det flade moppehoved er velegnet til rengøring af store overflader. Lav strukturering, tyk polstring og vinklet hoved gør den let at bruge.
  • Autoklaverbar, vaskbar og genanvendelig
  • En god fugtbinding muliggør optimal kontakt med desinfektionsmidlet
  • Kan fås usterile eller sterile
  • Er resistent overfor stærke desinfektionsmidler
Velegnet til renrum af klasse 10, ISO 4, M2.
Bestillingsoplysninger: moppesystemet består af moppehovedet, den dertilhørende adapter i rustfrit stål og moppeskaft. Alle komponenterne skal bestilles separat.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Moppehoved, usterilt
  • Dimensioner:
    230 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 9" flat head mops; SSU series handles
    SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 9" flat head mops; SSU series handles
    129-0536
    9×4" (22.9×10 cm) mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 14" flat head mops; SSU series handles, 14×4" (35.5×10 cm)
    SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 14" flat head mops; SSU series handles, 14×4" (35.5×10 cm)
    129-0537
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 18" flat head mops; SSU series handles
    SlimLine™ Stainless steel mop frame, 360° swivel, quick disconnect, 18" flat head mops; SSU series handles
    129-0538
    18×4" (45.7×10 cm) mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.610,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    129-0062
    155 cm
    Glasfiber
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.320,00 kr