Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, K-Type Probes
VWR® Traceable®, K-Type Probes
Rustfrit stål probe, −50…+700 °C, 3,30×190,5 mm
Katalog # 620-2005
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Traceable®, K-Type Probes
Katalog # 620-2005
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Traceable®, K-Type Probes
Rustfrit stål probe, −50…+700 °C, 3,30×190,5 mm
Price
754,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Område:
    −50…+700 °C
  • Beskrivelse:
    Rustfrit stål probe
  • Seq:
    02
  • Ø×L:
    3,30×190,5 mm