Medium Swabs, CleanFoam®
Medium foam rectangular swabs, TX712A, PP/foam
Katalog # 710-0551
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
- Naturlig blødhed og lille slid beskytter følsomme komponenter
Emballering: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
TEXWTX712A_U_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:Medium foam rectangular swabs, TX712A
- Seq:1
- Skaft/hoved:PP/foam
- Håndtagsbredde:5 mm
- Cat. No.:710-0551
- Hovedlængde:26 mm
- Hovedbredde:13 mm
- Håndtagslængde:102 mm