Orders LinkContactUsLinkComponent
Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
4-well multidish, 128×86 mm, 21,8 cm², 5,0 ml, 10/bag
  734-2372
   Lav fremstillingspåvirkning
Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
  734-2372
   Lav fremstillingspåvirkning
Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
4-well multidish, 128×86 mm, 21,8 cm², 5,0 ml, 10/bag
10.000,00 kr
1 * 100 Items
PS, sterile, med låg. Egnede inden for alle områder af celledyrkning inklusive opskalering og kloning.
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Brønde med flad bund muliggør optimal optisk kvalitet
  • Nunclon™Δ certificerede
  • Pakket:
    10/bag
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    5,0 ml
  • Beskrivelse:
    4-well multidish, 128×86 mm
  • Seq:
    02
  • Dyrkningsområde:
    21,8 cm²
  • Cat. No.:
    734-2372
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning