Pipettespidser, universal, Axygen®
Bevelled, Maxymum Recovery®, 15 - 1250 µl, -, Transparent, 12 racks, 96 each
Katalog # 613-1265
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
PIPETTESPIDS 1250UL, MATRIX, FILTER, STE 1 * 1.152 Items Katalog #613-1269
Produktet 613-1269 ligner 613-1265, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
Disse universelle pipettespidser er Kompatibel med de fleste mikropipetter.
- PP, autoclavable
- Smooth finish for minimum retention of collected sample
- Certified free of RNase, DNase and endotoxins
- Maxymum Recovery® tips feature ultra smooth surfaces: For reduced sample loss and maximal accuracy and precision
Bestillingsoplysninger: Fås løse eller i racks, sterile eller usterile versioner.
Specifikationer
- Pakket:12 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:15 - 1250 µl
- Seq:71
- Spidstype:Bevelled, Maxymum Recovery®
- Spits farge:Transparent