Orders LinkContactUsLinkComponent
Åndbart plastfolie, Axygen®
Åndbar film usteril, -
  732-1027
 :   Corning
Åndbart plastfolie, Axygen®
  732-1027
 :  Corning
Åndbart plastfolie, Axygen®
Åndbart plastfolie, Axygen®
Åndbar film usteril, -
789,00 kr
1 * 100 Items
Porøs film forsegler kulturplader af PP og PS, 96 og 384- brønds plader og andre assay-plader.
  • Tillader effektiv gasudveksling til cellulær og bakteriel kultivering og forhindrer kontaminering
  • Der kan fås sterile pakker
  • Steril:
    -
  • Beskrivelse:
    Åndbar film usteril