Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

UV/Visible standards, Supelco®

UV-VIS Standard 1a: Kalium-dikromat-opløsning (600 mg/L) til absorbering ved 430 nm iflg. Ph Eur., 8 Ampoul
Katalog # 1.04660.0001
Leverandør:   Merck
UV/Visible standards, Supelco®
Katalog # 1.04660.0001
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
UV/Visible standards, Supelco®
UV/Visible standards, Supelco®

UV-VIS Standard 1a: Kalium-dikromat-opløsning (600 mg/L) til absorbering ved 430 nm iflg. Ph Eur., 8 Ampoul

CAS nummer:  
Price
3.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents

For spectrophotometer calibration according to Ph. Eur.

Følgende parametre kan kontrolleres:
Nøjagtighed af bølgelængde
Stray light
Effekt af spektralopløsning
Absorption

Kontrollen af UV/VIS-spektrofotometre er inkorporeret i European Pharmacopoeia og er uundværlig i den farmaceutiske industri. Alle andre brugere, der arbejder i henhold til standarder og retningslinjer som f.eks. GLP, GMP, USP og ISO 9001 er dog pålagt at kontrollere deres analytiske systemer med regelmæssige intervaller, samt at dokumenterer sådanne kontroller.

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    8 Ampoul
  • Beskrivelse:
    UV-VIS Standard 1a: Kalium-dikromat-opløsning (600 mg/L) til absorbering ved 430 nm iflg. Ph Eur.
  • Cat. No.:
    1.04660.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100

Specifikationer

Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Rektangulære kuvetter
    Rektangulære kuvetter
    1.00784.0001
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 3.510,00 kr