Drigalski spatulas
Ø 3 mm, 150 mm
Katalog # HAMMHWN074-15
Leverandør: HAMMACHER KARL
Gå til:
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Specifikationer
- Beskrivelse:Ø 3 mm
- Længde:150 mm
- Seq:02