Orders LinkContactUsLinkComponent
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Ø 3 mm, 150 mm
Katalog # HAMMHWN074-15
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Katalog # HAMMHWN074-15
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Ø 3 mm, 150 mm
Price
168,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ø 3 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    02