Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillationshoveder
300 mm, 24/29 NS, 14/23 NS
  LENZ05047003
Destillationshoveder
  LENZ05047003
Destillationshoveder
Destillationshoveder
300 mm, 24/29 NS, 14/23 NS
578,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Luftkølet. To vertikale kolber og en slibningsmuffe til et destillationstermometer med nedsænkningsdybde 55 mm.
  • Konusstr.:
    24/29 NS
  • Kondenserlængde:
    300 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS