Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Omrørerblade
650 mm, 12 mm
Katalog # 441-0259
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Omrørerblade
Katalog # 441-0259
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Omrørerblade
VWR®, Omrørerblade
650 mm, 12 mm
Price
836,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at rørekarrene bliver ridset.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C
 : Omrørerblade skal bestilles separat.
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Længde:
    650 mm