VWR®, Omrørerblade
650 mm, 10 mm
441-0256
PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at rørekarrene bliver ridset.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C
: Omrørerblade skal bestilles separat.
- Ø:10 mm
- Længde:650 mm