Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Omrørerblade
400 mm, 8 mm
  441-0254
VWR®, Omrørerblade
  441-0254
VWR®, Omrørerblade
VWR®, Omrørerblade
400 mm, 8 mm
404,00 kr
1 * 1 Items
PTFE. Til brug sammen med omrørerblade. Kemisk inaktiv. Den glatte overflade reducerer kontaminering og forenkler rengøringen. Den forhindrer også, at rørekarrene bliver ridset.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra −200 til 280 °C
 : Omrørerblade skal bestilles separat.
  • Ø:
    8 mm
  • Længde:
    400 mm