VWR®, Bægerglas, lav type
5000 ml, 280 mm, 170 mm
213-0244
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
- Udv.Ø:170 mm
- Kapacitet:5000 ml
- Højde:280 mm
- Seq:14