VWR®, Bægerglas, lav type
2000 ml, 210 mm, 120 mm
Catalog # 213-0243
Supplier: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Specifikationer
- Udv.Ø:120 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:210 mm
- Seq:13