VWR®, Bægerglas, lav type
600 ml, 125 mm, 90 mm
Katalog # 213-0241
Leverandør: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Specifications
- Udv.Ø:90 mm
- Kapacitet:600 ml
- Højde:125 mm
- Seq:11