VWR®, Bægerglas, lav type
250 ml, 97 mm, 66 mm
Katalog # 213-0239
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:66 mm
- Kapacitet:250 ml
- Højde:97 mm
- Seq:08