Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
100 ml, 68 mm, 54 mm
  213-0237
VWR®, Bægerglas, lav type
  213-0237
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
100 ml, 68 mm, 54 mm
235,00 kr
1 * 1 Items
PTFE, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
  • Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
  • Udv.Ø:
    54 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    68 mm
  • Seq:
    06