Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
50 ml, 60 mm, 43 mm
Katalog # 213-0236
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0236
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
50 ml, 60 mm, 43 mm
Price
198,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
  • Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    43 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    60 mm
  • Seq:
    05