VWR®, Bægerglas, lav type
25 ml, 47 mm, 32 mm
Katalog # 213-0235
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:32 mm
- Kapacitet:25 ml
- Højde:47 mm
- Seq:04