Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
10 ml, 33 mm, 24 mm
Catalog # 213-0234
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Catalog # 213-0234
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
10 ml, 33 mm, 24 mm
Price
136,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
  • Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Specifications
  • Udv.Ø:
    24 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Højde:
    33 mm
  • Seq:
    03