VWR®, Bægerglas, lav type
5 ml, 26 mm, 20 mm
Katalog # 213-0233
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Temperaturresistente fra –200 til +280 °C
- Flad bund sikrer en god varmeoverførsel, f.eks. når den bruges på regulerede varmeplader
Tykvæggede, med forstærket kant og exceptionelt glat indre. Slip-let. Lav gaspermeabilitet.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:20 mm
- Kapacitet:5 ml
- Højde:26 mm
- Seq:02