Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Adaptere til standardslib
Reduktion, 34/35 NS, 29/32 NS
Katalog # 201-0061
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Adaptere til standardslib
Katalog # 201-0061
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Adaptere til standardslib
VWR®, Adaptere til standardslib
Reduktion, 34/35 NS, 29/32 NS
Price
324,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE, stærke vægge.
  • God kemisk resistens
  • Gas-, væske- og vakuumtæt
  • Temperaturresistent fra −200 til +280 °C
Til smørefri tilslutning af to slebne samlinger af forskellig størrelse; ingen rester af smøremiddel i analysen. Robust design med greb og tætningsringe, der hindrer de slebne samlinger i at sidde fast og som giver en meget god tætning.
Specifikationer
  • Konusstr.:
    34/35 NS
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Model:
    Reduktion
  • Seq:
    10