VWR®, Adaptere til standardslib
Reduktion, 24/29 NS, 19/26 NS
Katalog # 201-0056
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, stærke vægge.
- God kemisk resistens
- Gas-, væske- og vakuumtæt
- Temperaturresistent fra −200 til +280 °C
Til smørefri tilslutning af to slebne samlinger af forskellig størrelse; ingen rester af smøremiddel i analysen. Robust design med greb og tætningsringe, der hindrer de slebne samlinger i at sidde fast og som giver en meget god tætning.
Documents
201-0057
Billeder 360
Specifikationer
- Konusstr.:24/29 NS
- Kappestr.:19/26 NS
- Model:Reduktion
- Seq:05