Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Centrifugerør
VWR®, Centrifugerør
8 ml, 12×100 mm, uden cap
Katalog # 525-0178
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Centrifugerør
Katalog # 525-0178
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Centrifugerør
VWR®, Centrifugerør
8 ml, 12×100 mm, uden cap
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE, rund bund, glat overflade, uden skruelåg.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Egnet til brug ved høje og lave temperaturer (–200 til +280 °C).
Documents
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    12×100 mm
  • Kapacitet:
    8 ml