VWR®, Slide Folder
Bakke til 30 objektglas, hvid/sort, Pap, 30
Katalog # 631-0690
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Objektglasbakker som kan rumme 20 eller 30 standard mikroskopiobjektglas (76×26 mm).
- Snit til tommelfingeren gør dem lette at fjerne
- De horisontale rum er forsænkede, hvorved de beskytter prøverne når låget lukkes
Colour: White (black rims)
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® Lab bric-a-brac
Produktlitteratur
Specifikationer
- Antal objektglas:30
- Farve:hvid/sort
- Beskrivelse:Bakke til 30 objektglas
- Materiale:Pap