VWR®, Transport Swabs with Medium
Product Details & Documents
En række prøvetagnings- og transportenheder til bakterielle prøver. Fås med forskellige applikatorer og transportmedier.
- En lang række af bakterier kan overleve 24 til 48 timer på applikatoren og i røret
- Påvist i studier med aerobe og anaerobe organismer
- I en pose som skifte farve til hvid når den åbnes
Velegnet til kirurgisk-invasive, kortvarige applikationer.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical wounds.
Certifications: Class IIa.
Packaging: Hvert podepindssystem er individuelt emballeret.
Forsendes i nitrogenfyldt aluminiumsemballage, hvilket sikrer en længere holdbarhed.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Beskrivelse:Swabs for throat, wound and urogenital use
- Seq:004
- Skaft/hoved:Plast / viskose
- Transport medium:Amies gel with charcoal
- Lågfarve:sort