VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Usteril, blå, Bulk
Katalog # 612-2687
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, sterile eller usterile. Disse brugervenlige og billige udstrygningsspatler er designet til at gøre det nemmere at arbejde med bakteriekulturer. Overfladen på spatlen er helt glat og afrundet, uden ru kanter og uregelmæssigheder. Dette muliggør jævn fordeling af flydende prøver på agarplader uden at udhule eller skære i mediet.
- Holdbare nok til at autoklaveres og anvendes igen
- Bredde: 30 mm (blå) / 60 mm (gul)
Documents
Specifikationer
- Pakket:Bulk
- Farve:blå
- Beskrivelse:Usteril
- Seq:03