Upright microscope, F1115
Standardmikroskop, Monokulær
Katalog # 630-0701
Leverandør: MOTIC
Gå til:
Product Details & Documents
F1115 er designet til applikationer inden for uddannelse.
- High quality optics with achromatic objectives
- Robust design for students
- Efficient LED energy saving lamp
Leveringsinformation: Leveres med støvdækken.
Documents
Specifikationer
- Model:Monokulær
- Beskrivelse:Standardmikroskop
- Cat. No.:630-0701
- Revolver:4 positioner|4 positioner
- Hoved:45° vinklet og 360° rotation
- Kondensor:Abbe 1,25 N.A. med irisblænde
- Objektiver:Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
- Belysning:LED
- Fokuseringssystem:Grov og finindstilling
- Krydsbord:120×110 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plastic carrying case