Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
22s, 100 µl, 51 mm, 2, 1710 RN
Katalog # HAMI81056
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Katalog # HAMI81056
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
22s, 100 µl, 51 mm, 2, 1710 RN
Price
1.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
  • Not autoclavable, gas sterilisable
  • An easy-to-use twist valve
  • A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
  • Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Specifikationer
  • Måler:
    22s
  • Model:
    1710 RN
  • Spidstype:
    2
  • Volumen:
    100 µl
  • Længde:
    51 mm
  • Seq:
    09
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    HAMI35081
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 457,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    HAMI35080
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 374,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    HAMI35083
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 407,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7784-02
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7779-01
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 639,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7784-01
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 1.890,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7779-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 639,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7780-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 507,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • HAMI7780-04
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items - 578,00 kr