Centrifugerør
50 ml, 30×116 mm, Skruelåg, Selvstående, sterile
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
- Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
- Skruelåg PE med forseglingskonus
- Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Documents
Specifikationer
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:30×116 mm
- Model:Selvstående
- Version:sterile
- Kapacitet:50 ml