Centrifugerør
50 ml, 30×114 mm, Skruelåg, Uden skørt, sterile
Katalog # 525-0242
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
- Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
- Skruelåg PE med forseglingskonus
- Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Documents
Specifikationer
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:30×114 mm
- Model:Uden skørt
- Version:sterile
- Kapacitet:50 ml