Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
50 ml, 30×114 mm, Skruelåg, Uden skørt, sterile
Katalog # 525-0242
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-0242
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
50 ml, 30×114 mm, Skruelåg, Uden skørt, sterile
Price
2.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 300 Items
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
  • Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
  • Skruelåg PE med forseglingskonus
  • Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    Skruelåg
  • Ø×L:
    30×114 mm
  • Model:
    Uden skørt
  • Version:
    sterile
  • Kapacitet:
    50 ml