Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
15* ml, 17×120 mm, Skruelåg, Uden skørt, sterile
Katalog # 525-0240
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-0240
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
15* ml, 17×120 mm, Skruelåg, Uden skørt, sterile
Price
4.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 750 Items
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
  • Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
  • Skruelåg PE med forseglingskonus
  • Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    Skruelåg
  • Ø×L:
    17×120 mm
  • Model:
    Uden skørt
  • Version:
    sterile
  • Kapacitet:
    15* ml