Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 8 mm, 300 mm
441-0149
: Brand
AR® glass. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
- Ø:8 mm
- Beskrivelse:indsmeltet og forseglet i begge ender
- Længde:300 mm
- Seq:06