Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 6 mm, 250 mm
Katalog # 441-0147
Leverandør:   Brand
Stirring rods
Katalog # 441-0147
Leverandør:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 6 mm, 250 mm
Price
307,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
AR® glass. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
Specifikationer
  • Ø:
    6 mm
  • Beskrivelse:
    indsmeltet og forseglet i begge ender
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    04