Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 6 mm, 200 mm
Catalog # 441-0146
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
AR® glass. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
Specifications
- Ø:6 mm
- Beskrivelse:indsmeltet og forseglet i begge ender
- Længde:200 mm
- Seq:03