Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 6 mm, 200 mm
Catalog # 441-0146
Supplier:   Brand
Stirring rods
Catalog # 441-0146
Supplier:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 6 mm, 200 mm
Price
267,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
AR® glass. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
Specifications
  • Ø:
    6 mm
  • Beskrivelse:
    indsmeltet og forseglet i begge ender
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    03