Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 5 mm, 200 mm
  441-0145
 :   Brand
Stirring rods
  441-0145
 :  Brand
Stirring rods
Stirring rods
indsmeltet og forseglet i begge ender, 5 mm, 200 mm
267,00 kr
1 * 50 Items
AR® glass. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
  • Ø:
    5 mm
  • Beskrivelse:
    indsmeltet og forseglet i begge ender
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    01