VWR®, Engangsvejeskåle
65×30 mm
Katalog # 611-1376
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, lysmåler.
- Flangekant med krøllet læbe for øget stabilitet
- Forurenings- og oliefri
- Stabelbar
Engangsskåle fremstillet i tyndt aluminium.Ideelle til vejning, prøvetagning, dispensering, opbevaring, fødevarefremstilling, fordampning eller generel brug i laboratoriet.
Documents
VWR® for Weighing
Produktlitteratur
Specifikationer
- Indv. Ø×H:65×30 mm
- Seq:03