VWR®, Engangsvejeskåle
180×25 mm
Katalog # 611-1375
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, lysmåler.
- Flangekant med krøllet læbe for øget stabilitet
- Forurenings- og oliefri
- Stabelbar
Engangsskåle fremstillet i tyndt aluminium.Ideelle til vejning, prøvetagning, dispensering, opbevaring, fødevarefremstilling, fordampning eller generel brug i laboratoriet.
Specifikationer
- Indv. Ø×H:180×25 mm
- Seq:05