Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Engangsvejeskåle
VWR®, Engangsvejeskåle
44×13 mm
Katalog # 611-1374
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Engangsvejeskåle
Katalog # 611-1374
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Engangsvejeskåle
VWR®, Engangsvejeskåle
44×13 mm
Price
297,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Aluminium, lysmåler.
  • Flangekant med krøllet læbe for øget stabilitet
  • Forurenings- og oliefri
  • Stabelbar
Engangsskåle fremstillet i tyndt aluminium.Ideelle til vejning, prøvetagning, dispensering, opbevaring, fødevarefremstilling, fordampning eller generel brug i laboratoriet.
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    44×13 mm
  • Seq:
    01