VWR®, Engangsvejeskåle
63×18 mm
Katalog # 611-1373
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, lysmåler.
- Flangekant med krøllet læbe for øget stabilitet
- Forurenings- og oliefri
- Stabelbar
Engangsskåle fremstillet i tyndt aluminium.Ideelle til vejning, prøvetagning, dispensering, opbevaring, fødevarefremstilling, fordampning eller generel brug i laboratoriet.
Documents
VWR® for Weighing
Produktlitteratur
Specifikationer
- Indv. Ø×H:63×18 mm
- Seq:02