VWR®, Bægerglas, engangs
150 ml, 65 mm
Katalog # 611-1367
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS.
- Egnet til brug med forskellige prøvedispensere
- Bægre med kapacitet på 5 og 20 ml anbefales til brug i flammefotometrisk analyse
Prisbillig all-round-bæger til utroligt mange formål.
Specifikationer
- Kapacitet:150 ml
- Højde:65 mm
- Seq:06