VWR®, Bægerglas, engangs
50 ml, 50 mm
Katalog # 611-1366
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS.
- Egnet til brug med forskellige prøvedispensere
- Bægre med kapacitet på 5 og 20 ml anbefales til brug i flammefotometrisk analyse
Prisbillig all-round-bæger til utroligt mange formål.
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Højde:50 mm
- Seq:05