Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, engangs
VWR®, Bægerglas, engangs
10 ml, 30 mm
Katalog # 611-1364
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, engangs
Katalog # 611-1364
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, engangs
VWR®, Bægerglas, engangs
10 ml, 30 mm
Price
416,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PS.
  • Egnet til brug med forskellige prøvedispensere
  • Bægre med kapacitet på 5 og 20 ml anbefales til brug i flammefotometrisk analyse
Prisbillig all-round-bæger til utroligt mange formål.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Højde:
    30 mm
  • Seq:
    03