VWR®, Bægerglas, engangs
5 ml, 23 mm
611-1363
PS.
- Egnet til brug med forskellige prøvedispensere
- Bægre med kapacitet på 5 og 20 ml anbefales til brug i flammefotometrisk analyse
Prisbillig all-round-bæger til utroligt mange formål.
- Kapacitet:5 ml
- Højde:23 mm
- Seq:01