Dækglas
24×24 mm, 0,4 mm, Glas
631-0675
Disse overtræk til tællekamre kan fås i tre forskellige størrelser.
: I polyesterposer, 10 plastposer, som hver indeholder 10 overtræk i en æske.
- L×B:24×24 mm
- Materiale:Glas
- Tykkelse:0,4 mm
Disse overtræk til tællekamre kan fås i tre forskellige størrelser.
: I polyesterposer, 10 plastposer, som hver indeholder 10 overtræk i en æske.