Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dækglas

Dækglas

18×18 mm, #1, Glas
Katalog # 631-0656
Leverandør:   MARIENFELD
Dækglas
Katalog # 631-0656
Leverandør:  MARIENFELD
Dækglas
Dækglas

18×18 mm, #1, Glas

Price
202,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents

Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I

  • No bubbles or flaws
  • Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications

Thickness: 0,13 - 0,16 mm

 : Pakket i æske med separat låg.

 

Specifikationer
  • Antal:
    #1
  • L×B:
    18×18 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    05