Orders LinkContactUsLinkComponent
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Brag-Box, blå, 310×425 mm, 1 box with 160 sheets
Katalog # 115-1557
Leverandør:   KIMBERLY CLARK
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Katalog # 115-1557
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Brag-Box, blå, 310×425 mm, 1 box with 160 sheets
Price
881,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 160 Items
Product Details & Documents
Stærke klude med lav fnugdannelse. Til gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler. Perfekte til printere, opgaver i forbindelse med maling, glasproduktion og motorvedligeholdelse.
  • PP, genanvendelige
  • Gode til optørring af olie og fedt
  • Resistent overfor syrer, baser og opløsningsmidler
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farve: Blå
Specifikationer
  • Pakket:
    1 box with 160 sheets
  • Farve:
    blå
  • Beskrivelse:
    Brag-Box
  • L×B:
    310×425 mm